Learn More
Kinematica™ Couvercle de sécurité pour l’accessoire de mélange
Le verre de protection résistant aux chocs ajoute une couche de protection supplémentaire
238.00€ - 341.00€
Spécification
Type de produit | Couvercle de sécurité |
---|---|
Matériau | Verre de protection |
Code produit | Marque | À utiliser avec (équipement) | Hauteur (métrique) | Prix | Quantité et disponibilité | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | À utiliser avec (équipement) | Hauteur (métrique) | Prix | Quantité et disponibilité | ||||
12364123
|
Kinematica™
36050030 |
Accessoire de mélange MBA 250 | 128 mm |
341.00€
1 pièce |
Expédition estimée: 05-06-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||
11920049
|
Kinematica™
36050040 |
Accessoire de mélange MBA 1000 | 228 mm |
278.00€
1 pièce |
Expédition estimée: 05-06-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||
11900049
|
Kinematica™
36050035 |
Accessoire de mélange MBA 500 | 149 mm |
238.00€
1 pièce |
Expédition estimée: 05-06-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||
Description
Accessoire broyeur Microtron• Couvercle sécurité
• Compatible Microtron MB550.
Spécification
Couvercle de sécurité | |
Verre de protection |