Learn More
Sélénium, très pur, SLR, Fisher Chemical
Tous les produits Fisher Chemical Produits
Click to view available options
Quantité:
1 kg
Conditionnement:
Récipient de poudre en plastique
Conditionnement:
1kg
Spécification
Spécification
| Point d’ébullition | 690°C |
| Point de fusion | 220°C |
| CAS | 7782-49-2 |
| Couleur | Noir à gris |
| Forme physique | Solide |
| Quantité | 1 kg |
| Formule moléculaire | Se |
| Numéro MDL | MFCD00134090 MFCD00011224 |
| Synonyme | selenium, elemental, selen, hydride, atom, elemental, selenio, vandex, alloy, and compounds, gray |
| Clé InChI | BUGBHKTXTAQXES-UHFFFAOYSA-N |
| Afficher plus |
Sécurité et traitement
Identifiant produit
- Selenium
- Dangers
- Toxicité aiguë Catégorie 3
- TOXICITÉ À LONG TERME POUR LE MILIEU AQUATIQUE Chronique 4
- Toxicité spécifique pour certains organes cibles à la suite d'une exposition répétée Catégorie 2
- H373-Risque présumé d'effets graves pour les organes.
- H331-Toxique par inhalation.
- H413-Peut être nocif à long terme pour les organismes aquatiques.
- H301-Toxique en cas d'ingestion.
- P260-Ne pas respirer les poussières/fumées/gaz/ brouillards/vapeurs/aérosols.
- P273-Éviter le rejet dans l'environnement.
- P301+P310-EN CAS D'INGESTION: appeler immédiatement un CENTRE ANTIPOISON/un médecin./
- P304+P340-EN CAS D'INHALATION: transporter la personne à l'extérieur et la maintenir dans une position où elle peut confortablement respirer.