Learn More
3M™ Tuyau respiratoire autoréglable
Code produit 15779647 Tous les produits 3M Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Longueur (métrique):
de 52,5 à 85 cm
Conditionnement:
1 pièce
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Longueur (métrique) Conditionnement
15779647 de 52,5 à 85 cm 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 15779647 Fournisseur 3M™ Code fournisseur 7000028067
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    66.00€
    52.42€ / 1 pièces
    Économisez 13.58€
    20% de réduction
Expédition estimée: 08-01-2027
Tuyau respiratoire autoréglable 3M™ pour appareil respiratoire à ventilation assistée 3M™ Adflo™ et régulateur d’adduction d’air 3M™ Versaflo™ V-500E.
  • Les nouveaux casques de soudage et écrans faciaux de 3M sont dotés du type de tuyau respiratoire avec QRS (pivot à libération rapide), qui permet la connexion et la libération à une main
  • La classe de protection du casque de soudage Speedglas 9100FX Air est réduite à TH2 lorsque l’adaptateur est utilisé
  • Vous pouvez prolonger la durée de vie du tuyau respiratoire à l’aide d’un couvercle de tube ou d’un tuyau respiratoire en caoutchouc à usage intensif
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Certifications/Conformité Approuvé CE
Couleur Noir
Type de produit Tube respiratoire
Longueur (métrique) de 52,5 à 85 cm