Learn More
Brady™ Étiquette en polyester laminé
Use these Self-laminating Polyester Labels for laboratory identification such as vials, centrifuge tubes, test tubes, straws, and slides.
223.00€ - 271.00€
Spécification
Autoclavable | Autoclavable |
---|---|
Certifications/Conformité | RoHS |
Description | Étiquettes en polyester laminées pour l’imprimante BBP33 |
Type d’adhésif | Acrylique, Permanent |
Couleur | Blanc |
Code produit | Marque | Largeur (métrique) | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Largeur (métrique) | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
13523330
|
Brady™
361668 |
25,4 mm |
271.00€
1 boîte |
Expédition estimée: 18-06-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
13513330
|
Brady™
361683 |
6,35 mm |
223.00€
1 boîte |
Expédition estimée: 16-07-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
13503330
|
Brady™
361674 |
5,08 mm |
251.00€
1 boîte |
Expédition estimée: 18-06-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
Beschreibung
Étiquette Polyester Auto-protégée B461• Pour stockage congélateur, bain marie, autoclave et azote liquide
• 22,8 x (5 x 18)mm
Spezifikation
Autoclavable | |
Étiquettes en polyester laminées pour l’imprimante BBP33 | |
Blanc | |
Polyester laminé | |
Transfert thermique | |
Identification en laboratoire de matériel, par exemple flacons, tubes à centrifuger, tubes à essai, pailles et lames | |
1 | |
LabelMark, MarkWare | |
–196°C à +110°C | |
0,012 mm |
RoHS | |
Acrylique, Permanent | |
Mat | |
Zone imprimable thermique blanche et une zone de surlaminage transparente | |
Étiquettes en polyester laminé | |
BBP33, i3300, i5300 | |
-196°C | |
-321°F to +230°F | |
0.0019 in. | |
0,1 kg |