Learn More
Keystone Cleanroom Products Self Seal Tyvek™ Steam Sterilization Pouches
Keystone Cleanroom Products Self Seal Tyvek™ Steam Sterilization Pouches provide an excellent barrier from microbial contamination
Marque: Keystone Cleanroom Products BBMGTVKSS0810
1201.75 EUR valable jusqu'au 2024-06-30
Utilisez le code promo "21674" pour bénéficier de cette offre.
Informations supplémentaires : Poids : 4.53960kg
Description
- Grand choix pour les pièces d’équipement lourdes, à bords tranchants ou pour les emballages nécessitant une désinfection de surface après stérilisation
- Le film flexible en Tyvek™ DuPont / PE est non pelucheux, résistant à l’humidité et aux perforations, extrêmement résistant et conçu pour être autoclavé
- Le côté en Tyvek™ offre une grande respirabilité tout en offrant une excellente barrière contre la contamination microbienne
- Le côté film transparent offre une excellente clarté, ainsi que solidité et durabilité
- Ces sachets sont dotés d’une bande adhésive de qualité médicale pour un auto-scellage pratique
- Chaque sachet est doté d’un indicateur de procédé de classe A, qui passe du rose au brun foncé lorsqu’il est exposé à la vapeur
- Lorsque les joints pelables sont ouverts, pratiquement aucune particule en suspension dans l’air n’est générée
- Recommandé pour la stérilisation de l’équipement pharmaceutique
- Fabriqués et conditionnés dans un environnement de salle blanche contrôlé
- Élimine le besoin d’utiliser et de valider une thermoscelleuse
Spécification
Autoclavable | |
Auto-scellage | |
Stérilisation à la vapeur | |
500/paquet |
Certificat de conformité (COC) | |
Blanc | |
HDPE | |
10 x 8 in |