Learn More
Keystone Cleanroom Products Self-Sealing 1073B Tyvek™ Autoclave Bag with Steam Indicator, 7 to 12 in. wide
The Self-Sealing 1073B Tyvek™ Autoclave Bag with Steam Indicator, 7 to 12 in. wide is designed for the steam sterilization of pharmaceutical equipment change parts. These bags are closed via the convenient and robust self-sealing closure system.
407.00€ - 870.00€
Spécification
Autoclavable | Autoclavable |
---|---|
Certifications/Conformité | Certificat de conformité |
Type de bouchon | Auto-scellage |
Couleur | Blanc |
Jetable | Oui |
Code produit | Marque | Largeur (impériale) | Longueur (impériale) | Prix | Quantité et disponibilité | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Largeur (impériale) | Longueur (impériale) | Prix | Quantité et disponibilité | ||||
17758417
|
Keystone Cleanroom Products
COVMGTVKUB8X9SS |
8 in | 9 in |
600.00€
100 pièces |
Expédition estimée: 21-06-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||
17728417
|
Keystone Cleanroom Products
COVMGTVKUB8X12SS |
8 in | 12 in |
560.00€
100 pièces |
Expédition estimée: 21-06-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||
17738417
|
Keystone Cleanroom Products
COVMGTVKUB8X14SS |
8 in | 14 in |
625.00€
100 pièces |
Expédition estimée: 21-06-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||
17748417
|
Keystone Cleanroom Products
COVMGTVKUB8X30SS |
8 in | 30 in |
625.00€
50 pièces |
Expédition estimée: 21-06-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||
17708327
|
Keystone Cleanroom Products
COVMGTVKUB10X12SS |
10 in | 12 in |
615.00€
100 pièces |
Expédition estimée: 21-06-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||
17718327
|
Keystone Cleanroom Products
COVMGTVKUB10X20SS |
10 in | 20 in |
680.00€
100 pièces |
Expédition estimée: 21-06-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||
17728327
|
Keystone Cleanroom Products
COVMGTVKUB10X25SS |
10 in | 25 in |
407.00€
50 pièces |
Expédition estimée: 21-06-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||
17738327
|
Keystone Cleanroom Products
COVMGTVKUB12X12SS |
12 in | 12 in |
660.00€
100 pièces |
Expédition estimée: 21-06-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||
17758327
|
Keystone Cleanroom Products
COVMGTVKUB12X16SS |
12 in | 16 in |
680.00€
100 pièces |
Expédition estimée: 21-06-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||
17768327
|
Keystone Cleanroom Products
COVMGTVKUB12X17SS |
12 in | 17 in |
690.00€
100 pièces |
Expédition estimée: 21-06-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||
17778327
|
Keystone Cleanroom Products
COVMGTVKUB12X18SS |
12 in | 18 in |
695.00€
100 pièces |
Expédition estimée: 21-06-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||
17788327
|
Keystone Cleanroom Products
COVMGTVKUB12X20SS |
12 in | 20 in |
870.00€
100 pièces |
Expédition estimée: 21-06-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||
17798327
|
Keystone Cleanroom Products
COVMGTVKUB12X24SS |
12 in | 24 in |
735.00€
100 pièces |
Expédition estimée: 21-06-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||
17708337
|
Keystone Cleanroom Products
COVMGTVKUB12X32SS |
12 in | 32 in |
795.00€
100 pièces |
Expédition estimée: 21-06-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||
17718337
|
Keystone Cleanroom Products
COVMGTVKUB12X34SS |
12 in | 34 in |
815.00€
100 pièces |
Expédition estimée: 21-06-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||
Description
- Designed for steam sterilization
- Medical Grade Tyvek™ on both sides for maximum breathability during sterilization
- Integrated steam indicator
- Recommended for sterilization of pharmaceutical equipment
- Manufactured and packaged in controlled cleanroom environment
- Eliminates need to cut material and the use of autoclave tape
- Self-sealing closure is fast and consistent for equipment preparation area
- Creates secondary level of protection during aseptic presentation of equipment
- Resists tearing and punctures
- Superior microbial barrier
- Certificates of conformance included with shipment
Specifications
Autoclavable | |
Auto-scellage | |
Oui | |
Équipements et composants pharmaceutiques | |
Tyvek | |
Oui | |
Jusqu’à 125°C |
Certificat de conformité | |
Blanc | |
Stérilisation à la vapeur | |
Indicateur de stérilisation à la vapeur | |
Non stérile | |
Jusqu’à 250°F | |
8 mil |