Learn More
Keystone Cleanroom Products Self-Sealing BHD Autoclave Bags
Can be used as either inner or outer bag for steam sterilization of pharmaceutical change parts
Marque: Keystone Cleanroom Products BNW2832SS2P
Informations supplémentaires : Poids : 16.33310kg
Description
- Conçu pour la stérilisation à la vapeur
- Fabriqué et conditionné dans un environnement de salle blanche certifié ISO 8 contrôlé
- Élimine le besoin de couper les matériaux et d’utiliser de l’adhésif pour autoclave
- Rapide et uniforme pour la zone de préparation de l’équipement
- Réduit les coûts de main d’œuvre
- Résiste aux déchirures et aux perforations
- Barrière microbienne efficace à 2 plis (chaque pli : 59,7 g/m2)
- Indicateur de stérilisation à la vapeur
- Autoclavable jusqu’à 135°C
- Amélioration significative des procédés par rapport à l’emballage avec du papier Bio-Shield
- Certificats de conformité envoyés avec l’envoi
Spécification
Sachet pour autoclave | |
24 L | |
Auto-scellage | |
Oui | |
Équipement de production pharmaceutique | |
BHD | |
81 x 71 cm | |
81 cm | |
71 cm |
Autoclavable | |
CoC | |
Bleu | |
Emballage pour stérilisation à la vapeur | |
Indicateur de vapeur | |
Non stérile | |
32 in | |
28 in |