missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Invitrogen™ SEMA3D Monoclonal Antibody (OTI2H4)

Code produit 15986814
Change view
Click to view available options
Quantité:
100 μL
Conditionnement:
100µL
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité unitSize
15986814 100 μL 100µL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
Code produit 15986814 Fournisseur Invitrogen™ Code fournisseur MA527227

Veuillez vous pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant!

Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.

Mouse Monoclonal Antibody

SEMA3D Monoclonal Antibody for Western Blot, IHC (P)

SEMA3D induces the collapse and paralysis of neuronal growth cones. SEMA3D could potentially act as repulsive cues toward specific neuronal populations.
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Spécification

Antigène SEMA3D
Applications Immunohistochemistry (Paraffin), Western Blot
Classification Monoclonal
Clone OTI2H4
Concentration 1 mg/mL
Conjugué Unconjugated
Formule PBS with 1% BSA, 50% glycerol and 0.02% sodium azide; pH 7.3
Expression SEMA3D
Numéro d’ordre du gène O95025
Alias de gène 4631426B19Rik; coll-2; collapsin 2; sema domain, immunoglobulin domain (Ig), short basic domain, secreted, (semaphorin) 3D; SEMA3D; semaphorin 3D; semaphorin, homolog of the avian Sema3D; semaphorin-3D; Sema-Z2; UNQ760/PRO1491
Symboles de gène(s) SEMA3D
Espèces hôtes Mouse
Immunogène Human recombinant protein fragment corresponding to amino acids 200-291 of SEMA3D produced in E.coli.
Méthode de purification Affinity chromatography
Quantité 100 μL
État réglementaire RUO
Primaire ou secondaire Primary
Identification génétique (Entrez) 223117
Espèces cibles Human
Contenu et stockage -20°C, Avoid Freeze/Thaw Cycles
Type de produit Antibody
Forme Liquid
Isotype IgG1
Afficher plus Afficher moins
Nom du produit
Sélectionnez un problème

En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.