Learn More
Mélange de produits organiques semi-volatils A, SPEX CertiPrep™
Tous les produits SPEX Certiprep Produits
Click to view available options
Quantité:
1 ml
Conditionnement:
1mL
Description
Includes
Flacon d’échantillonnage automatique, certificat d'analyse Traceable NIST agréé ISO/CEI 17025 et Guide ISO/CEI 34, fiche de données de sécurité
Étalon organique pour GC, GC/MS, HPLC, LC/MS et autres instruments analytiques
| Analyte | N° CAS | Concentration |
|---|---|---|
| Pentachlorophénol | 87-86-5 | 2000μg/ml |
| Cyclopenta(de)naphthalene | 208-96-8 | 500μg/ml |
| Anthracène | 120-12-7 | 500μg/ml |
| Benzo(a)anthracène | 56-55-3 | 500μg/ml |
| Benzo(a)pyrène | 50-32-8 | 500μg/ml |
| Benzo[e]acephénanthrylène | 205-99-2 | 500μg/ml |
| Benzo(g,h,i)perylène | 191-24-2 | 500μg/ml |
| Benzo[k]fluoranthène | 207-08-9 | 500μg/ml |
| Adipate de bis-(2-éthylhexyle) | 103-23-1 | 500μg/ml |
| Phtalate de bis(2-éthylhexyle) | 117-81-7 | 500μg/ml |
| Phtalate de butylbenzyle | 85-68-7 | 500μg/ml |
| 4,4-Dichlorobenzilate déthyle | 510-15-6 | 500μg/ml |
| Chrysène | 218-01-9 | 500μg/ml |
| Dibenzo(a,h)anthracène | 53-70-3 | 500μg/ml |
| Diéthyle phtalate | 84-66-2 | 500μg/ml |
| Phtalate de diméthyle | 131-11-3 | 500μg/ml |
| Phtalate de di-n-butyle | 84-74-2 | 500μg/ml |
| Fluorène | 86-73-7 | 500μg/ml |
| Hexachlorobenzène | 118-74-1 | 500μg/ml |
| Hexachlorocyclopentadiène | 77-47-4 | 500μg/ml |
| Indeno(1,2,3-c,d)pyrène | 193-39-5 | 500μg/ml |
| 3,5,5-Triméthylcyclohex-2-énone | 78-59-1 | 500μg/ml |
| Phénanthrène | 85-01-8 | 500μg/ml |
| Pyrène | 129-00-0 | 500 μg/ml |
Certifications
Agréé par A2LA pour ISO/CEI 17025 et le Guide ISO/CEI34 et certifié par UL-DQS selon ISO 9001
Compliance
Conformité GHS / OSHA
Spécification
Spécification
| Nom chimique ou matériau | Semi-Volatile Organics Mix A |
| Conditionnement | Ampoule en verre ambrée prélimée 2 ml |
| Concentration or Composition Notes | Le certificat d’analyse présente les analytes cibles jusqu’à +/ −2 % de précision, avec un ajustement en fonction de la pureté des matières premières. |
| Méthodes | For US EPA Method 525 |
| À utiliser avec (équipement) | GC, GC/MS, HPLC, LC/MS et autres instruments analytiques |
| Solvent or Matrix | Acetone |
| Quantité | 1 ml |
Sécurité et traitement
Identifiant produit
- Semi-Volatile Organics Mix A
- Dangers
- Cancérogénicité Catégorie 1B
- Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 2
- Liquide inflammable Catégorie 2
- Toxicité spécifique pour certains organes cibles Catégorie 3
- H225-Liquide et vapeurs très inflammables.
- H319-Provoque une sévère irritation des yeux.
- H336-Peut provoquer somnolence ou vertiges.
- H350-Peut provoquer le cancer.
- P210-Tenir à l'écart de la chaleur, des surfaces chaudes, des étincelles, des flammes nues et de toute autre source d'inflammation. Ne pas fumer.
- P241-Utiliser du matériel électrique/de ventilation/d'éclairage/ antidéflagrant.
- P303+P361+P353-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU (ou les cheveux): Enlever immédiatement tous les vêtements contaminés. Rincer la peau à l'eau/Se doucher.
- P305+P351+P338-EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer.
- P405-Garder sous clef.
- P501b-Éliminer le contenu/récipient conformément à la réglementation locale/régionale/nationale/internationale.
- MIXTURE LIST-Contient: acetone, pentachlorophenol, benzopyrene,dibenzanthracene
Produit exclusivement destiné à un usage en laboratoire