Learn More
Semperit™ Gants non poudrés confortables en nitrile Semperguard™
Code produit. 15574456
Change view
Click to view available options
Dimensions:
7/8
8/9
9/10
S
Conditionnement:
100 pièces
90 pièces
Code produit. Dimensions unitSize
15574456 7/8 100 pièces
15564456 S 100 pièces
15584456 8/9 100 pièces
15594456 9/10 90 pièces
4 options
Vous ne pouvez commander que dans la limite du stock disponible. Lorsqu'un article alternatif a été identifié, il est indiqué ci-dessous
Code produit. 15574456
Marque: Semperit™ 3000001644
Il en reste null
Ajouter au panier
Edge
Ajouter au panier
Vous ne pouvez commander que dans la limite du stock disponible. Lorsqu'un article alternatif a été identifié, il est indiqué ci-dessous
Gant de protection jetable en nitrile. Les gants non poudrés confortables en nitrile Semperit™ Semperguard™ sont des gants sans latex présentant un confort d’utilisation élevé.
  • Gants de protection pour risques complexes CE de catégorie III. Gants d’examen CE de classe I.
  • Formule en nitrile spéciale avec une résistance optimale aux huiles et matières grasses et une bonne résistance aux déchirures
  • Excellent confort
  • Testés et certifiés conformes à la norme 1935/2004 - adaptés au contact avec les denrées alimentaires
  • Parfaits pour un usage unique pour la protection des mains contre les projections de produits chimiques et dans le traitement de denrées alimentaires riches en graisses.
  • Exempts de phtalates / adoucissants et protéines de latex allergènes
  • Signal de couleur bleue – adaptés aux zones soumises aux normes HACCP
Spécification
Couleur Bleu
Matériau Nitrile
Poudré Sans poudre
Dimensions 7/8
Épaisseur (impériale) 7,8 mil
Épaisseur (métrique) 0,2 mm
Type de manchette de gant Roulé
Modèle 3000004107
Longueur (métrique) 240 mm