Learn More
Semperit™ Gants jetables poudrés en vinyle Semperguard™ Vinyl
Click to view available options
Dimensions:
M
Conditionnement:
100 pièces
Description
- Pré-poudrés
- Fabriqués en vinyle
- Exempts de protéines de latex et d’accélérateurs
- Exempts de DOP
- Adaptés au contact avec les denrées alimentaires sans matières grasses
- Risques mineurs CE de catégorie I
- De couleur transparente
Spécification
Spécification
| Certifications/Conformité | ISO 9001, ISO 13485 |
| Classification | CE catégorie I |
| Style de coupe | Roulé |
| Couleur | Transparent |
| Jetable | Oui |
| Laboratory/Cleanroom Use | Oui |
| Latex Free | Oui |
| Matériau | Vinyle |
| Poudré | Poudré |
| Type de produit | Gants jetables |
| Afficher plus |