Learn More
Semperit™ Gants en nitrile Semperguard™
Code produit. 15593536
Click to view available options
Dimensions:
S
M
L
Conditionnement:
100 pièces
Code produit. 15593536
Marque: Semperit™ 3000003332
Cet article est supprimé, vous trouverez le remplacement et les alternatives dans les onglets respectifs ci-dessous s'ils ont été identifiés
Voir les produits de remplacement
Gants noirs en nitrile. Les gants en nitrile Semperit™ Semperguard™ sont des gants noirs non stériles, non poudrés, sans latex, offrant une grande extensibilité, une manchette à bord roulé pour un enfilage facile et des doigts texturés pour une meilleure prise.
  • Gants noirs en nitrile avec une grande extensibilité
  • Particulièrement adaptés aux applications de première ligne dans les secteurs de la restauration, de la beauté et des arts corporels
  • Répondent également aux exigences médicales des secteurs du tatouage et du piercing grâce au double étiquetage
  • Exempts de phtalates / de plastifiants et de protéines de latex allergènes
  • La manchette à bord roulé facilite l’enfilage
  • Les boîtes distributrices pratiques contiennent 100 gants ambidextres
  • Gants de protection pour risques complexes CE de catégorie III, gants d’examen CE de classe I
  • Testés et certifiés conformes à la norme 1935/2004 - adaptés au contact avec les denrées alimentaires
Spécification
Certifications/Conformité Conformes aux normes EN 420, EN 374 et EN 455
Classification Gants de protection pour risques complexes CE de catégorie III, gants d’examen CE de classe I
Couleur Noir
Jetable Oui
Finition externe Bout des doigts texturé
Qualité Certifiés conformes à la directive européenne (VO) 1935/2004 : adaptés au contact avec les denrées alimentaires
Hand Ambidextres
Latex Free Oui
Matériau Nitrile
Poudré Sans poudre
Dimensions L
Stérilité Non stérile
Épaisseur (métrique) 0,14 mm
À utiliser avec (application) Conviennent particulièrement aux applications visibles du public
Type de manchette de gant Ourlé
Modèle Fabriqués en nitrile
Type d’emballage Distributeur
Quantité 100/boîte
Longueur (métrique) 240 mm