Learn More
Semperit™ Gants jetables poudrés en vinyle bleus Semperguard™
Click to view available options
:
Dimensions :Moyenne
Description
- Gants particulièrement respectueux de la peau pour les personnes allergiques au latex : ne contiennent ni protéines de latex ni accélérateurs
- Qualité vérifiée et utilisation de matières premières sélectionnées
- La formule en vinyle haute qualité offre un grand confort de port
- Produits conformément aux directives relatives aux dispositifs médicaux de la norme EN 455
- Le signal de couleur bleue est adapté aux zones soumises aux normes HACCP
- Testés et certifiés conformes à la norme 1935 / 2004 : adaptés au contact avec les denrées alimentaires sans matières grasses
Spécification
Spécification
| Certifications/Conformité | CE catégorie I, EN 420, EN 374, EN 455 |
| Classification | Gants de protection pour risques mineurs CE de catégorie I |
| Couleur | Bleu |
| Jetable | Oui |
| Finition externe | Lisse |
| Qualité | Adaptés aux zones soumises aux normes HACCP |
| Hand | Ambidextres |
| Latex Free | Oui |
| Matériau | Vinyle |
| Poudré | Poudré |
| Afficher plus |