Learn More
Semperit™ Gants en nitrile longs Semperguard™ Xtension
Click to view available options
Dimensions:
S
M
L
Conditionnement:
100 pièces
Description
- Extralongs : 300 mm
- Protection étendue au poignet et à l’avant-bras
- Grande résistance aux produits chimiques et grand confort de port
- Respectueux de la peau : exempts de phtalates / d’adoucissants et de protéines de latex allergènes
- Signal de couleur bleue : adaptés aux zones soumises aux normes HACCP
- Testés et certifiés conformes à la norme 1935/2004 - adaptés au contact avec les denrées alimentaires
Spécification
Spécification
| Certifications/Conformité | Conformes aux normes EN 420, EN 374 et EN 455 |
| Classification | Gants de protection pour risques complexes CE de catégorie III, gants d’examen CE de classe I |
| Couleur | Bleu |
| Jetable | Oui |
| Finition externe | Bout des doigts texturé |
| Qualité | Certifiés conformes à la directive européenne (VO) 1935/2004 : adaptés au contact avec les denrées alimentaires |
| Hand | Ambidextres |
| Latex Free | Oui |
| Matériau | Nitrile |
| Poudré | Sans poudre |
| Afficher plus |