Learn More
Ansell™ Gants légers en polyuréthane blanc série 48-105 HyFlex™
Tous les produits Ansell Produits
Click to view available options
Dimensions:
6
7
8
9
10
11
Conditionnement:
12 paires
Description
- Gants industriels
- Confort et protection pour applications légères
- Permettent la manipulation précise de petits objets dans des environnements secs ou légèrement huileux
- Offrent une sécurité, une dextérité et une durabilité améliorées
Applications :
- Assemblage, inspection et conditionnement de petits composants
- Petites tâches d’assemblage
Spécification
Spécification
| Matériau arrière | Polyuréthane |
| Certifications/Conformité | Norme CATÉGORIE II EN 388 : 0030 |
| Matériau de la manchette | Nylon |
| Accelerator Free | Yes |
| Applications | Industrial |
| Couleur | White |
| Jetable | Reusable |
| Finition externe | No Texture |
| Latex Free | Yes |
| Matériau | Polyurethane |
| Afficher plus |