Learn More
Cytiva (formerly Pall Lab) Distributeur à membrane Sentino™ Global
Le distributeur Sentino permet une distribution aseptique des filtres à membrane individuels avec une seule pression sur son clavier tactile.
Marque: Cytiva (formerly Pall Lab) 13184
Informations supplémentaires : Poids : 2.09000kg
Description
- La gamme Sentino est un système complet de produits pour évaluer la contamination microbienne d’échantillons aqueux à l’aide de la technique de filtre à membrane
Spécification
Batterie à l’hydrure métallique de nickel NiMH | |
Distributeur automatique | |
12 cm |
Non stérile | |
22 cm | |
20 cm |