Learn More
Cytiva (formerly Pall Lab) Entonnoir à filtres magnétiques Sentino™
Entonnoirs magnétiques conçus pour une utilisation avec notre pompe Sentino.
336.00€ - 438.00€
Spécification
Matériau | Polyphénylsulfone |
---|---|
Autoclavable | Autoclavables |
Type de produit | Non stérile |
Code produit | Marque | Capacité (métrique) | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Capacité (métrique) | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
17174291
|
Cytiva (formerly Pall Lab)
4273 |
300 mL |
375.00€
1 pièce |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
17164291
|
Cytiva (formerly Pall Lab)
4271 |
150 mL |
336.00€
1 pièce |
Expédition estimée: 21-08-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
17184291
|
Cytiva (formerly Pall Lab)
4277 |
500 mL |
438.00€
1 pièce |
Expédition estimée: 07-06-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
Description
- Le joint magnétique unique permet une filtration sous vide simple et à une main de liquides avec des membranes compatibles
- Non approuvée pour une utilisation dans des applications médicales, cliniques, chirurgicales ou patient autres
Spécification
Polyphénylsulfone | |
Autoclavables | |
Non stérile |