Learn More
Cytiva (formerly Pall Lab) Membrane noire Sentino™ Metricel™
Les paquets de distribution de filtres pour le distributeur Sentino sont parfaits pour les laboratoires de tests microbiologiques à haut débit qui recherchent des moyens plus ergonomiques et plus rapides pour manipuler les membranes individuelles.
170.00€ - 171.00€
Spécification
Matériau (membrane) | Polyéthersulfone modifié à membrane noire Metricel |
---|---|
Stérilité | Non stérile |
Nb par paquet | 1 000/boîte, boîte de distribution de 200 |
Diamètre (métrique) supérieur | 47 mm |
Code produit | Marque | Porosité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Porosité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
17184591
|
Cytiva (formerly Pall Lab)
68124 |
0,45 μm |
171.00€
200 pièces |
Expédition estimée: 24-07-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
17194591
|
Cytiva (formerly Pall Lab)
68125 |
0,8 μm |
170.00€
200 pièces |
Expédition estimée: 03-10-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
Description
- Les distributeurs de filtres sont parfaits pour les laboratoires de tests microbiologiques à haut débit qui recherchent des moyens plus ergonomiques et plus rapides pour manipuler les membranes individuelles
- Conçus pour une distribution aseptique d’un disque de membrane par pression d’un bouton
- Irradiés aux rayons gamma et prêts à l’emploi
- Usage exclusivement réservé à la recherche
Spécification
Polyéthersulfone modifié à membrane noire Metricel | |
Non stérile | |
1 000/boîte, boîte de distribution de 200 | |
47 mm |