Learn More
Cytiva (formerly Pall Lab) Adaptateur de rechange pour pompe de microbiologie Sentino™
Adaptateur de rechange pour pompe à utiliser avec les entonnoirs à filtre MicroFunnel.
Marque: Cytiva (formerly Pall Lab) 4872
Informations supplémentaires : Poids : 0.22700kg
Description
- Pour la filtration sous vide de liquides
- Pour l’analyse d’échantillons aqueux afin d’évaluer la contamination microbiologique et particulaire à l’aide de la technique de filtre à membrane
- Usage exclusivement réservé à la recherche
Spécification
Entonnoir pour filtres MicroFunnel™ | |
Acier inoxydable (316L) | |
Non stérile |