Learn More
Cytiva (formerly Pall Lab) Adaptateur d’entonnoir magnétique pour pompe Sentino™
Adaptateur de tubulure de rechange pour pompe Sentino à utiliser avec les entonnoirs magnétiques.
Marque: Cytiva (formerly Pall Lab) 4283
Informations supplémentaires : Poids : 0.19000kg
Description
- Conçu pour une utilisation avec notre pompe Sentino
- Le joint magnétique unique permet une filtration sous vide simple et à une main de liquides avec des membranes compatibles
- Non approuvée pour une utilisation dans des applications médicales, cliniques, chirurgicales ou patient autres
Spécification
Polyphénylsulfone | |
Non stérile |