Learn More
Sepabeads™ SP70, résine absorbante synthétique, type très poreux, PS-DVB, P.R. 70 angstroms, Thermo Scientific Chemicals
Adsorbants synthétiques pour le désamérisation et la décoloration des jus
Marque: Thermo Scientific Alfa Aesar 046410.A1
Code nomenclature Nacres: NC.05
Informations supplémentaires : Poids : 1.00000kg
Description
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
Spécification
Billes | |
Highly porous type, PS-DVB | |
1.01 g/mL | |
870m2/g |
Sepabeads™ SP70, synthetic adsorbent resin | |
250μm, P.R. 70Å | |
1 kg |
RUO - Usage exclusivement réservé à la recherche