Learn More
Sepabeads™ SP825L, résine absorbante synthétique, type très poreux, 80 g/l sur PS-DVB, P.R. 70 angstroms, Thermo Scientific™
Séparations d’acides aminés, petites molécules dans l’hydrophobicité moyenne des solvants polaires
Marque:  Thermo Scientific Alfa Aesar 046882.A1
Code nomenclature Nacres: NC.05
Informations supplémentaires : Poids : 1.00000kg
Code produit. 15424095
  • 150.80€ / 1kg
Expédition estimée: 24-10-2022
Description
Ce produit de la marque Thermo Scientific faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific.
Spécification
Spécification
Sepabeads™ SP825L, synthetic adsorbent resin
Odorless
1.05 g/mL
1kg
930m2/g
Highly porous type, 80g/L on PS-DVB
250μm, P.R. 70Å
Blanc à jaune
It is insoluble in water.
P.V. Microbilles 1,4 ml/g
Vidéos
FDS Documents