Learn More
Thermo Scientific™ Septa
Utilisez les septa BTO robustes à bleeding faible pour les applications GC-MS exigeantes.
Marque: Thermo Scientific™ 313P3240-BP
Code nomenclature Nacres: SB.52
Informations supplémentaires : Poids : 0.30000kg
Description
Optimisez les performances de vos instruments GC grâce aux septa Thermo Scientific™ BTO et TR-Green, au bleeding et à la température optimisés. En silicone à bleeding faible, ces septa ont d’excellentes propriétés mécaniques, constituent la solution idéale pour les applications GC-MS exigeantes, et peuvent être utilisés en toute sécurité jusqu’à 400°C.
- Variété de matériaux et limites de températures pour toutes les applications
- À utiliser avec les instruments Thermo Scientific™ TRACE™ et FOCUS™ GC et les instruments d’autres fabricants
- Sans contaminants dans des blisters individuels
Spécification
Instruments Trace et Focus GC | |
Silicone | |
9 mm |
Marathon ; Diamètre 9 mm ; Temp. max. 350ºC | |
Silicone Corning à faible ressuage | |
50 (blister) |
Période de garantie limitée : conformément à toutes les exigences et exclusions de la garantie définies dans nos modalités et conditions de vente, ce produit est garanti pendant un délai de quatre-vingt-dix (90) jours à compter de la date à laquelle nous l’expédions. Clause de non-responsabilité en matière de restriction d’utilisation à des fins de recherche interne : toutes les restrictions qui s’appliquent à l’acheteur dans le cadre de l’utilisation du ou des produits à des fins de recherche interne uniquement ne s’appliquent pas aux produits sur les pages Web associées à cette déclaration.