Learn More
Fisherbrand™ Septum pour bouchon à vis de 20 mm
La plupart des septa sont laminés d’un côté avec du PTFE pour une résistance chimique élevée et une barrière inerte entre l’échantillon et le portoir.
Marque: Fisherbrand™
Code nomenclature Nacres: NB.84
Informations supplémentaires : Poids : 2.00000kg
Description
- Septa de 20 mm
Spécification
Bouchon de lyophilisation | |
20 mm | |
1000 |
Gris | |
Butyle |