Learn More
Fisherbrand™ Septum pour bouchon à vis 24-400
La plupart des septa sont laminés d’un côté avec du PTFE pour une résistance chimique élevée et une barrière inerte entre l’échantillon et le portoir.
Marque:  Fisherbrand™
Code nomenclature Nacres: SB.52
Informations supplémentaires : Poids : 0.24600kg
Code produit. 11825070
Cet article est actuellement indisponible ou discontinu. Veuillez consulter la page produit pour de possible alternative dans l’onglet
Description
Description
  • Septa de 22 mm
Spécification
Spécification
Septa
22 mm
1000
Transparent, Transparent
TEF, TEF
1,3 mm