Learn More
Fisherbrand™ Septum pour bouchon à vis 24-400
La plupart des septa sont laminés d’un côté avec du PTFE pour une résistance chimique élevée et une barrière inerte entre l’échantillon et le portoir.
Marque:  Fisherbrand™
415.05 EUR valable jusqu'au 2024-05-31
Utilisez le code promo "21664" pour bénéficier de cette offre.
Code nomenclature Nacres: SB.52
Informations supplémentaires : Poids : 1.00000kg
Code produit. 12635887
  • 580.00€ / 1000 pièces
Expédition estimée: 28-06-2024
Description
  • Septa de 22 mm
Spécification
Spécification
Septa
22 mm
1000
Rouge, Blanc
PTFE, Silicone
1,3 mm