Learn More
Fisherbrand™ Septum pour bouchon à vis 24-400
La plupart des septa sont laminés d’un côté avec du PTFE pour une résistance chimique élevée et une barrière inerte entre l’échantillon et le portoir.
Marque: Fisherbrand™
Informations supplémentaires : Poids : 1.00000kg
Description
- Septa de 22 mm
Spécification
Septa | |
22 mm | |
1000 |
Bleu, Blanc | |
PTFE, Silicone | |
1,5 mm |