Learn More
Robu™ Plaques de filtration de porosité, série 15 2
Marque:  Robu™ 15602
Code nomenclature Nacres: NB.24
Informations supplémentaires : Poids : 0.01000kg
Code produit. 12020442
  • 64.65€ / 5 pièces
Expédition estimée: 15-07-2024
Spécification
1/boîte
Plaque de filtration
5 mm
60 mm