Learn More
3M™ Casque de chantier ventilé de série G2000
Click to view available options
Couleur:
Bleu
Jaune
Orange
Rouge
Vert
Conditionnement:
20 pièces
Description
- Un casque de chantier avec une excellente ventilation, un bon champ de vision et l’un des rares casques légers disponibles
- Le disque du capteur 3M™ Uvicator™ vous indique quand votre casque de chantier a été exposé aux rayons UV et qu’il est temps de le remplacer
- Le bord étendu situé à l’arrière du casque offre une protection supplémentaire pour la zone sensible du cou
- Surface plate pour l’impression d’un logo, d’un nom de marque, etc.
- Bandeau facile à remplacer pour plus de confort et d’hygiène
- Bandeau ventilé pour un meilleur confort
Spécification
Spécification
| Certifications/Conformité | EN 397 |
| Couleur | Rouge |
| Matériau | ABS stabilisé aux UV |
| Type de produit | Casque |
| Dimensions | 54 à 62 cm |
| Type de suspension | Protection à verrou |
| Poids (métrique) | 340 g |
| Ventilée | Oui |