Learn More
3M™ Casque de chantier fin de série G3000
Le casque de chantier fin 3M™ de série G3000 permet aux objets qui chutent de glisser facilement et de ne pas déloger le casque de sa position.
415.00€ - 417.00€
Spécification
Certifications/Conformité | EN 50365, EN397 |
---|---|
Comprend | Système de fermeture à verrou |
Matériau | ABS stabilisé aux UV |
Type de produit | Casque |
Dimensions | 54 à 62 cm |
Code produit | Marque | Couleur | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Couleur | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
15719977
|
3M™
7000108293 |
Orange |
415.00€
20 pièces |
Expédition estimée: 28-08-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
15709977
|
3M™
7000108292 |
Jaune |
415.00€
20 pièces |
Expédition estimée: 28-08-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
15799967
|
3M™
7000108291 |
Vert |
415.00€
20 pièces |
Expédition estimée: 28-08-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
15789967
|
3M™
7000108290 |
Bleu |
415.00€
20 pièces |
Expédition estimée: 28-08-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
15779717
|
3M™
7000039718 |
Blanc |
417.00€
20 pièces |
Expédition estimée: 28-08-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
Description
- Un casque de chantier conçu pour une utilisation dans des environnements difficiles, avec une excellente ventilation et un bon champ de vision
- Le disque du capteur 3M™ Uvicator™ vous indique quand votre casque de chantier a été exposé aux rayons UV et qu’il est temps de le remplacer
- Conception légèrement arrondie, ce qui évite que le casque s’accroche sur les branches, etc.
- Le harnais de la tête peut être tourné sur 180° pour une meilleure visibilité lors du travail dans des espaces confinés
- Un pic court améliore la visibilité vers le haut
- Isolation électrique à 440 VCA
Spécification
EN 50365, EN397 | |
ABS stabilisé aux UV | |
54 à 62 cm | |
Non |
Système de fermeture à verrou | |
Casque | |
310 g |