Learn More
3M™ Casque de chantier à cliquet et ventilé de série G3000
Click to view available options
Couleur:
Haute visibilité
Jaune
Orange
Rouge
Vert
Conditionnement:
1 pièce
20 pièces
Description
- Un casque de chantier conçu pour une utilisation dans des environnements difficiles, avec une excellente ventilation et un bon champ de vision
- Le disque du capteur 3M™ Uvicator™ vous indique quand votre casque de chantier a été exposé aux rayons UV et qu’il est temps de le remplacer
- Conception légèrement arrondie, ce qui évite que le casque s’accroche sur les branches, etc.
- Les trous de ventilation répartis sur une plus grande surface offrent un débit maximal d’air ce qui augmente le confort de l’utilisateur
- Le harnais de la tête peut être tourné sur 180° pour une meilleure visibilité lors du travail dans des espaces confinés
- Un pic court améliore la visibilité vers le haut
Spécification
Spécification
| Certifications/Conformité | EN 397 |
| Couleur | Vert |
| Matériau | ABS stabilisé aux UV |
| Type de produit | Casque |
| Dimensions | 53 à 62 cm |
| Type de suspension | Cliquet |
| Poids (métrique) | 330 g |
| Ventilée | Oui |