Learn More
3M™ Casque de chantier fin et ventilé de série G3000 avec bandeau en cuir
Code produit. 15749977
Click to view available options
Couleur:
Bleu
Haute visibilité
Jaune
Orange
Rouge
Vert
Conditionnement:
20 pièces
Code produit. 15749977
Marque: 3M™ 7000108296
Il en reste null
Ajouter au panier
Ajouter au panier
Le casque de chantier fin et ventilé 3M™ de série G3000 avec bandeau en cuir permet aux objets qui chutent de glisser facilement et de ne pas déloger le casque de sa position.
  • Un casque de chantier conçu pour une utilisation dans des environnements difficiles, avec une excellente ventilation et un bon champ de vision
  • Le disque du capteur 3M™ Uvicator™ vous indique quand votre casque de chantier a été exposé aux rayons UV et qu’il est temps de le remplacer
  • Conception légèrement arrondie, ce qui évite que le casque s’accroche sur les branches, etc.
  • Les trous de ventilation répartis sur une plus grande surface offrent un débit maximal d’air ce qui augmente le confort de l’utilisateur
  • Le harnais de la tête peut être tourné sur 180° pour une meilleure visibilité lors du travail dans des espaces confinés
  • Un pic court améliore la visibilité vers le haut
  • Bandeau en cuir souple facile à remplacer pour un niveau de confort et d’hygiène optimal
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Certifications/Conformité EN 397
Couleur Vert
Matériau ABS stabilisé aux UV
Type de produit Casque
Dimensions 54 à 62 cm
Poids (métrique) 310 g
Ventilée Oui