missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Serpin A11 Antibody (202), CoraFluor™ 1, Novus Biologicals™

Code produit 30153145
Change view
Click to view available options
Quantité:
0.1 mL
Conditionnement:
0.10mL
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité unitSize
30153145 0.1 mL 0.10mL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
Code produit 30153145 Fournisseur Novus Biologicals (Bio-Techne) Code fournisseur NBP290584CL1

Veuillez vous pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant!

Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.

Rabbit Monoclonal Antibody

Serpin A11 Monoclonal antibody specifically detects Serpin A11 in Mouse samples. It is validated for ELISA
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Spécification

Antigène Serpin A11
Applications ELISA
Classification Monoclonal
Clone 202
Conjugué CoraFluor 1
Formule PBS
Alias de gène antiproteinase-like 2, antitrypsin), member 11, member 11, serine (or cysteine) proteinase inhibitor, clade A (alpha-1 antiproteinase, serpin A11, serpin peptidase inhibitor, clade A (alpha-1 antiproteinase, antitrypsin)
Espèces hôtes Rabbit
Immunogène This antibody was obtained from a rabbit immunized with purified, recombinant Mouse Serpin A11 (Accession#: NP_955018.2; Met 1-Gly 424).
Méthode de purification Protein A purified
Quantité 0.1 mL
État réglementaire RUO
Primaire ou secondaire Primary
Identification génétique (Entrez) 256394
Espèces cibles Mouse
Contenu et stockage Store at 4°C in the dark. Do not freeze.
Forme Purified
Isotype IgG
Afficher plus Afficher moins
Nom du produit
Sélectionnez un problème

En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.