Learn More
Fisherbrand™ Tête de piston dentelée pour broyeur pour tissus en PTFE
À utiliser avec un récipient en verre pour homogénéiser la matière tissulaire. Le piston dentelé pour broyeur pour tissus en PTFE est fabriqué en PTFE pur.
Marque: Fisherbrand™
Code nomenclature Nacres: NB.74
Informations supplémentaires : Poids : 0.07800kg
Description
Arbre en acier inox avec tête de piston en PTFE- Ultra pur, aucune contamination
- Espace de broyage standard de 0,15 à 0,25 mm
- Les volumes indiqués sont les volumes utiles une fois le piston en place
Spécification
1 de chaque | |
Blanc | |
Arbre en acier inox avec tête de piston en PTFE | |
Réduction de la granulométrie | |
270 mm |
Oui (individuellement) | |
10 ml | |
Broyeur homogénéisateur pour tissus & Broyeur homogénéisateur pour tissus | |
Broyeur / homogénéiseur de tissus, récipient en verre |