Learn More
METTLER TOLEDO™ Instrument de mesure du pH / de la conductivité SevenCompact™ Duo S213
Les paramètres multiples permettent de mesurer simultanément ou indépendamment le pH et la conductivité. L’instrument de mesure du pH / de la conductivité Mettler Toledo SevenCompact Duo213 associe des technologies de mesure électrochimique précises à une conception flexible, innovante et facile d’utilisation.
2225.00€ - 2795.00€
Spécification
Précision (conductivité) | ± 0,5 % |
---|---|
Précision (mV) | ± 0,1 mV entre -1 000 et 1 000 mV ; ± 0,2 mV en dehors |
Précision (pH) | ±0,002 |
Précision (résistivité) | ± 0,5 % |
Précision (salinité) | ± 0,5 % |
Code produit | Marque | Description | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Description | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
15666434
|
METTLER TOLEDO™
30339958 |
Kit S213 - pH-mètre et conductimètre & |
Cet article est actuellement indisponible ou discontinu.
Veuillez consulter la page produit pour de possible alternative dans l’onglet |
||||||
15676434
|
METTLER TOLEDO™
30339959 |
Kit S213 - Applications générales |
Cet article est actuellement indisponible ou discontinu.
Veuillez consulter la page produit pour de possible alternative dans l’onglet |
||||||
15686434
|
METTLER TOLEDO™
30339980 |
Kit S213 - Mesures de l’eau |
Cet article est actuellement indisponible ou discontinu.
Veuillez consulter la page produit pour de possible alternative dans l’onglet |
||||||
Description
- Sa conception IP54 robuste garantit sa durabilité
- Mesure les TDS, la salinité et la résistivité
- Mesures rapides et précises ; pour effectuer une mesure ou un étalonnage, une simple pression sur une touche permet de basculer entre les modes de mesure
- Menu avec phrases complètes en 12 langues, sans expressions cryptiques
- Facilité d’utilisation
- Affichage couleur clair et bien agencé
- Nombreuses options périphériques
- Conformité aux BPL
- Offre de services, y compris QI / QO
- Possibilité de connecter divers accessoires, comme un lecteur de codes-barres, un clavier, une clé USB, une imprimante USB ou un PC avec le logiciel EasyDirect™ pH
- L’efficacité du flux de travail peut être améliorée grâce au support de capteur uPlace et à l’agitateur uMix
Spécifications
- Gamme de pH : -2,000 à 20,000
- Résolution de pH : 0,001, 0,01, 0,1
- Précision du pH : ± 0,002
- Gamme mV : -2000,0 à 2000,0
- Résolution mV : 0,1, 1
- Précision mV : ± 0,1 mV dans -1000 à 1000 mV ; ± 0,2 mV en dehors
- Plage des mV relatifs : -2000,0 à 2000,0
- Résolution des mV relatifs : 0,1, 1
- Précision des mV relatifs : ± 0,1 mV dans -1000 à 1000 mV ; ± 0,2 mV en dehors
- Gamme de conductivité : 0,001 μS/cm à 1000 mS/cm
- Résolution de la conductivité : 0,001 à 1
- Précision de conductivité : ± 0,5%
- Gamme TDS : 0,00 mg/l à 1000 g/l
- Résolution TDS : 0,01 à 1
- Précision TDS : ± 0,5%
- Gamme de salinité : 0,00 à 80,00 USP/ppt
- Résolution de la salinité : 0,00 à 1,0
- Précision de la salinité : ± 0,5%
- Gamme de résistivité : 0,00 à 100,0 MOhm-cm
- Résolution de résistivité : 0,00 à 1,0
- Précision de résistivité : ± 0,5%
- Plage de mesure des cendres conductimétriques : 0,000 à 2022 %
- Résolution des cendres conductimétriques : 0,001 à 1
- Précision des cendres conductimétriques : ± 0,5%
- Plage de températures : -5° à +130°C (compensation automatique de la température) ; -30° à +130°C (compensation manuelle de la température)
- Résolution de la température : 0,1°C
- Précision de la température : ± 0,1°C
Étalonnage
- Points d’étalonnage : Conductivité 1 ; pH max. 5
- Cond. Étalons et groupes de tampons : Huit tampons de pH prédéfinis et 13 tampons de conductivité prédéfinis. STD
- Reconnaissance des tampons : un tampon défini par l’utilisateur à chaque fois
- Point isopotentiel : pH 7,00
- Capture de la température : automatique et manuelle
- Rappel d’étalonnage : configurable par l’utilisateur
- Icône d’état de l’électrode : indique la qualité du dernier étalonnage
- Entrée manuelle de la constante de cellule : Oui
- Affichage de la constante de cellule : en mode conductivité et double canal
Mesure
- Choix des formats du point final : automatique, manuel, programmé
- Choix des critères de stabilité (pH uniquement) : rapide, étalonné, strict
- Choix des points décimaux du pH : 1,111, 1,11, 1,1
- Mesures de série : intervalle de temps, configurable par l’utilisateur
- Choix de la température de référence : 20° ou 25°C
- Choix de la compensation de température : linéaire, non linéaire, désactivée, eau pure
Système et BPL
- Couleurs d’affichage : bleu, rouge, vert, gris
- Heure et date : deux formats d’heure, quatre formats de date
- Protection PIN : connexion, suppression de données, paramètres système
- Limites de mesure : définies par l’utilisateur
- Modes de l’instrument : mode routine / mode expert
- Entrée des ID : ID de l’utilisateur, ID de l’échantillon, ID du capteur, numéro de série du capteur
- Automatisation de l’entrée des ID : lecteur de codes-barres et clavier (USB)
Traitement des données
- Stockage des données : 2000 mesures
- Formats d’impression : court, normal, BPL
- Exportation des données : clé USB, logiciel EasyDirect pH sur PC
Connecteurs
- Entrée du capteur de pH : BNC (impédance > 3 x 1012 Ohm)
- Entrée du capteur de température : Cinch / RCA (NTC 30 kilohm ou Pt1000)
- Entrée de référence : 2 mm réf.
- Entrée du capteur numérique : Mini-LTW
- Entrée de conductivité : Mini-DIN
- Entrée de conductivité : RS232, USB-A, USA-B
- Connecteur de l’agitateur : Mini-DIN
Applications générales
- Affichage : TFT couleur
- Alimentation secteur: CC entre 9 et 12 V, 2,5 W
- Dimensions : 204 x 174 x 74 mm
- Poids : 890 g
Conditions ambiantes
- Température : 5° à 40°C
- Humidité relative : 5 à 80 % (sans condensation)
- Boîtier : ABS / PC renforcé
- Fenêtre : Méthacrylate de polyméthyle (PMMA)
- Clavier : Clavier de la membrane : Polyéthylène téréphtalate (PET)
Réglementations
- Eau pure et ultra-pure : conforme USP / EP
- Bioéthanol : ABNT NBR 10547:2006
- Analyse du sucre : ICUMSA GS2/3-17 et GS 1/3/4/7/8-13
Spécification
± 0,5 % | |
±0,002 | |
± 0,5 % | |
Conductivité 1 ; pH max. de 5 | |
Jusqu’à 5 | |
Double canal | |
IP 54 | |
0,001 μS/cm à 1 000 mS/cm | |
-2,000 à 20,000 | |
0,00 à 80,00 USP/ppt | |
0,001/0,01/0,1 | |
pH 7,00 | |
Chinese, Chinese (TW), Croatian, Czech, Danish, Dutch, English (GB), English (US), French, German, Hungarian, Indonesian, Italian, Japanese, Korean, Norwegian, Polish, Portuguese (BR), Russian, Slovak, Slovenian, Spanish, Swedish, Thai, Turkish, Vietnamese | |
SevenCompact Duo S213 | |
-2000,0 à 2000,0 | |
0,001 à 1 | |
0,00 à 1,0 | |
0,01 à 1 | |
Linéaire, non linéaire, éteint, eau pure | |
Automatique ou manuel | |
890 g |
± 0,1 mV entre -1 000 et 1 000 mV ; ± 0,2 mV en dehors | |
± 0,5 % | |
± 0,5 % | |
1 | |
clé USB, logiciel EasyDirect pH sur PC | |
TFT couleur | |
mode routine / mode expert | |
-2000,0 à 2000,0 | |
0,00 à 100,0 MOhm-cm | |
0,00 mg/l à 1000 g/l | |
-5° à +130°C (compensation automatique de la température) ; -30° à +130°C (compensation manuelle de la température) | |
Clavier à membrane :Polyéthylène téréphtalate (PET) | |
1 000 mesures | |
9 à 12 VCC, 2,5 W | |
5 à 80 % (sans condensation) | |
0,1, 1 | |
0,00 à 1,0 | |
± 0,1°C | |
0,1°C | |
20,4 x 17,4 x 7,4cm |