Learn More
Mettler Toledo™ Kit de terrain SevenGo Duo™ SG23
Code produit. p-8008379 Tous les produits Mettler Toledo Produits
Click to view available options
Type de produit:
Kit Terrain
Conditionnement:
1 kit
Règlementaire : Cet article est soumis à éco-contribution.
Code produit. 10014604
Marque: Mettler Toledo™ 51302602
Il en reste null
Ajouter au panier
Ajouter au panier
Règlementaire : Cet article est soumis à éco-contribution.
Enregistre jusqu’à 99 enregistrements BPL pour la mesure mobile du pH, mV, de la conductivité, des TDS, de la salinité et de la résistance spécifique. Le kit de terrain Mettler Toledo™ SevenGo Duo™ SG23 peut être utilisé sur le terrain et dans un environnement de production. L’instrument est caractérisé par une convivialité et une excellente ergonomie.
L’instrument de mesure de pH / mV / conductivité SG23 de SevenGo Duo™ est le mieux adapté aux mesures de routine parallèles en mode double canal. En outre, il offre également l’Intelligent Sensor Management (ISM™), une fonction de sécurité sophistiquée qui détecte automatiquement le capteur connecté et utilise les données d’étalonnage les plus récentes stockées dans le capteur à puce.
  • Mallette de transport durable : La mallette uGo conserve en toute sécurité l’instrument, les capteurs et les accessoires et dispose d’un intérieur hermétiquement scellé
  • Travail sur le terrain : La fonction de touche unique associe la simplicité d’utilisation, la qualité et la mesure fiable
  • En un coup d’œil : Le grand écran affiche tous les paramètres pertinents et met en évidence les éléments les plus importants
  • Un chef-d’œuvre ergonomique : SevenGo Duo™ s’intègre parfaitement dans chaque main avec des tailles de boutons qui reflètent leur importance
  • Clip d’électrode rotatif : Le clip peut être fixé sur le côté gauche ou droit pour permettre de prendre les mesures d’une seule main
  • Étanche à l’eau et à la poussière : L’ensemble du système est équipé pour les conditions les plus défavorables et est conforme au code IP (Protection contre l’infiltration) 67
  • Kit de terrain complet : Comprend l’instrument, les capteurs InLab avec ISM™, câble fixe de 2 m ou 5 m, le clip d’électrode, la mallette uGo et les flacons et étalons d’étalonnage
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Précision (conductivité) ± 0,01%
Précision (mV) ± 1
Précision (pH) ± 0,01
Précision (résistivité) ± 0,5°C
Précision (salinité) ± 0,5°C
Précision (TDS) ± 0,5°C
Type de batterie 1,5 V
Points d’étalonnage (pH) 3
Description Conductimètre / pH-mètre SevenGo Duo SG23-FK2-Kit
Canaux Double canal
Type d’affichage LCD
Indice IP IP 67
Gamme (conductivité) 0,10 μS/cm à 500 mS/cm
Gamme (mV) -1999 à 1999 mV
Gamme (pH) 0 à 14
Gamme (résistivité) 0,00 à 100,0 Mohm/cm
Gamme (salinité) 0,00 à 80,0 ppt
Gamme (TDS) 0,01 mg/l à 300 g/l
Résolution (pH) 0,01
Plage de températures (métrique) -5,0°C à +105°C
À utiliser avec (application) Convient aux mesures mobiles sur le terrain et dans un environnement de production
Comprend InLab Expert Pro-ISM, InLab738-ISM (câble IP67 de 2 m pour les deux) et uGo
Entrées Fiches du capteur de pH :BNC, RCA/cinch (les deux IP67)
Fiche du capteur de conductivité :LTW à 7 broches (IP67)
Langues Chinois, chinois (TW), croate, tchèque, danois, néerlandais, anglais (GB), anglais (US), français, allemand, hongrois, Indonésien, italien, japonais, coréen, norvégien, polonais, portugais (BR), russe, slovaque, slovène, espagnol, suédois, thaï, turc, vietnamien
Mémoire 99 mesures
Modèle SG23-FK2
Alimentation électrique 4 piles AA ou accumulateurs NiMH 1,3 V
Type de produit Kit Terrain
Gamme d’humidité relative 5ndash;85 % (non cond.)
Résolution (conductivité) 0,01 à 1
Résolution (mV) 1
Résolution (résistivité) 0,01 à 0,1
Résolution (salinité) 0,01 à 0,1
Résolution (TDS) 0,01 à 1
Précision de la température ± 0,5°C
Température (métrique) en fonctionnement 0°C à 40°C
Résolution de la température 0,1°C
Dimensions (L x l x H) 220 x 90 x 45 mm
Poids (métrique) 357 g (sans piles)