Learn More
Mettler Toledo™ Instruments de mesure multi-paramètres de pH / d’ions / de conductivité SevenGo Duo™ Pro
Tous les produits Mettler Toledo Produits
Click to view available options
Type de produit:
Kit Terrain
Kit d’électrodes
Conditionnement:
1 pièce
Description
Les instruments sont adaptés aux mesures mobiles sur le terrain et dans un environnement de production. L’instrument de mesure de pH / mV / conductivité SG23 de SevenGo Duo™ est le mieux adapté aux mesures de routine parallèles en mode double canal. En outre, il offre également l’Intelligent Sensor Management (ISM™). Les instruments SG78 et SG68 de SevenGo Duo Pro™ permettent de déterminer et d’afficher simultanément deux paramètres électrochimiques avec une précision optimale. Ils sont dotés des mêmes fonctions BPL complètes que leurs homologues SevenGo Pro™. En outre, les instruments SevenGo Duo Pro™ disposent de fonctions de sécurité supplémentaires, telles que l’Intelligent Sensor Management (ISM™), la connexion de périphérique protégée par code PIN et le paramétrage du système protégé par code PIN.
- Instruments portatifs pour la détermination du pH, de la conductivité, des ions et de l’oxygène dissous
- Instruments robustes et étanches à simple et double canal pour une utilisation dans des conditions exigeantes
- Ergonomie unique et fonctionnement extrêmement simple
Spécification
Spécification
| Précision (conductivité) | ± 0,5 % |
| Type de batterie | 1,5 V |
| Points d’étalonnage | 5 |
| Indice IP | IP 67 |
| Gamme (conductivité) | 0,01 μS/cm à 1000 mS/cm |
| Gamme (pH) | -2 à 20 |
| Gamme (résistivité) | 0,01 à 100,00 Mohm.cm |
| Gamme (salinité) | 0 à 80 psu |
| Gamme (TDS) | 0,1 mg/l à 600 g/l |
| Plage de températures (métrique) | –5 à 130°C pH ATC, –30 à 130°C MTC |
| Afficher plus |