Learn More
Mettler Toledo™ Instruments de mesure multi-paramètres de pH / d’ions / de conductivité SevenGo Duo™ Pro
Code produit. 10627245 Tous les produits Mettler Toledo Produits
Click to view available options
Type de produit:
Kit Terrain
Kit d’électrodes
Conditionnement:
1 pièce
Règlementaire : Cet article est soumis à éco-contribution.
Code produit. 10627245
Marque: Mettler Toledo™ 51302625
Il en reste null
Ajouter au panier
Ajouter au panier
Règlementaire : Cet article est soumis à éco-contribution.
Instruments portatifs pour la détermination du pH, de la conductivité, des ions et de l’oxygène dissous
Les instruments sont adaptés aux mesures mobiles sur le terrain et dans un environnement de production. L’instrument de mesure de pH / mV / conductivité SG23 de SevenGo Duo™ est le mieux adapté aux mesures de routine parallèles en mode double canal. En outre, il offre également l’Intelligent Sensor Management (ISM™). Les instruments SG78 et SG68 de SevenGo Duo Pro™ permettent de déterminer et d’afficher simultanément deux paramètres électrochimiques avec une précision optimale. Ils sont dotés des mêmes fonctions BPL complètes que leurs homologues SevenGo Pro™. En outre, les instruments SevenGo Duo Pro™ disposent de fonctions de sécurité supplémentaires, telles que l’Intelligent Sensor Management (ISM™), la connexion de périphérique protégée par code PIN et le paramétrage du système protégé par code PIN.
  • Instruments portatifs pour la détermination du pH, de la conductivité, des ions et de l’oxygène dissous
  • Instruments robustes et étanches à simple et double canal pour une utilisation dans des conditions exigeantes
  • Ergonomie unique et fonctionnement extrêmement simple
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Gamme (conductivité) 0,01 μS/cm à 1000 mS/cm
Gamme (pH) -2 à 20
Gamme (résistivité) 0,01 à 100,00 Mohm.cm
Gamme (salinité) 0 à 80 psu
Gamme (TDS) 0,1 mg/l à 600 g/l
Plage de températures (métrique) –5 à 130°C pH ATC, –30 à 130°C MTC
Comprend Kit d’électrodes avec InLab Expert Pro-ISM, InLab738-ISM (IP67, câble de 1,8 m pour les deux)
Modèle SG78-USP
Type de produit Kit d’électrodes
Gamme (mV relative) -1999 à 1999 mV