Learn More
Mettler Toledo™ Kit de terrain SevenGo Duo Pro™ SG68
Tous les produits Mettler Toledo ProduitsDescription
L’instrument de mesure de pH / ions / oxygène SG68 de SevenGo Duo Pro™ répond aux exigences les plus élevées pour les mesures en mode double canal. Il permet de déterminer et d’afficher simultanément deux paramètres électrochimiques avec la plus grande précision possible. Cet instrument dispose d’un étalonnage de pH à 5 points avec un choix de 7 ensembles de tampons prédéfinis et 1 ensemble défini par l’utilisateur Il est doté d’un baromètre intégré et d’une sonde d’oxygène polarographique pour la mesure de l’oxygène dissous.
Le SG68 SG SevenGo Duo Pro™ comprend des fonctions de sécurité supplémentaires, telles que l’ouverture de session de l’appareil protégée par PIN et le paramétrage du système protégé par PIN. La fonction de sécurité Intelligent Sensor Management (ISM™) détecte automatiquement le capteur connecté et utilise les données d’étalonnage les plus récentes stockées sur le capteur à puce.
- Liberté de communication : La technologie IR permet la transmission sans fil des données vers un ordinateur portable, une imprimante et un PC
- Excellence des BPL : Toutes les informations pertinentes sont stockées pour chaque mesure et peuvent être imprimées
- Logiciel PC– LabX™ direct pH : Logiciel PC convivial qui archive les résultats, avec un transfert facile vers une application ouverte telle que MS Excel™
- Mallette de transport uGo durable : Stocke tout le matériel en toute sécurité dans un intérieur hermétiquement scellé
- Travail sur le terrain ou en laboratoire : Fonction de frappe unique pour le mode de routine ou un mode expert qui utilise toute la gamme de fonctions
- En un coup d’œil : Grand écran avec un rétroéclairage lumineux et un menu en 10 langues pour afficher tous les éléments
- Chef-d’œuvre ergonomique : S’adapte parfaitement dans chaque main avec un clip d’électrode rotatif pouvant être fixé des deux côtés
- Étanche à l’eau et à la poussière : L’ensemble du système est conforme au code IP (Protection contre l’infiltration) 67
- Kit de terrain complet : Comprend un instrument, des capteurs InLab Expert Pro avec ISM™, câble fixe de 1,8 m ou 5 m, un clip d’électrode, une mallette de transport uGo et des flacons et étalons d’étalonnage
Specifications
Specifications
| Sorties | IR vers imprimante ou PC via RS232 ou USB |
| Précision (baromètre) | ± 1 |
| Précision (ions spécifiques) | ± 0,5 % |
| Précision (mV) | ± 0,1 |
| Précision (pH) | ± 0,002 |
| Précision (OD par mesure polarographique) | ±0,5 % max. 0,03 |
| Type de batterie | 1,5 V |
| Points d’étalonnage | 5 |
| Points d’étalonnage (pH) | 5 |
| Description | Instrument de mesure de pH / ion / oxygène dissous SevenGo Duo SG68-FK2-Kit |
| Show More |
Your input is important to us. Please complete this form to provide feedback related to the content on this product.