Learn More
Mettler Toledo™ Kit de terrain SevenGo Duo Pro™ SG68
Code produit. p-8015791 Tous les produits Mettler Toledo Produits
Click to view available options
Type de produit:
Kit Terrain
Conditionnement:
1 pièce
Règlementaire : Cet article est soumis à éco-contribution.
Code produit. 10004414
Marque: Mettler Toledo™ 51302613
Il en reste null
Ajouter au panier
Ajouter au panier
Règlementaire : Cet article est soumis à éco-contribution.
Enregistre jusqu’à 500 enregistrements BPL pour la mesure mobile du pH, mV, concentration d’ions et oxygène dissous. Le kit de terrain Mettler Toledo™ SevenGo Duo pro™ SG68 enregistre les relevés avec l’heure / la date, l’ID du capteur et le numéro de série, ainsi que les ID utilisateur et d’échantillon. L’instrument fournit une communication IR sans contact.
L’instrument de mesure de pH / ions / oxygène SG68 de SevenGo Duo Pro™ répond aux exigences les plus élevées pour les mesures en mode double canal. Il permet de déterminer et d’afficher simultanément deux paramètres électrochimiques avec la plus grande précision possible. Cet instrument dispose d’un étalonnage de pH à 5 points avec un choix de 7 ensembles de tampons prédéfinis et 1 ensemble défini par l’utilisateur Il est doté d’un baromètre intégré et d’une sonde d’oxygène polarographique pour la mesure de l’oxygène dissous.
Le SG68 SG SevenGo Duo Pro™ comprend des fonctions de sécurité supplémentaires, telles que l’ouverture de session de l’appareil protégée par PIN et le paramétrage du système protégé par PIN. La fonction de sécurité Intelligent Sensor Management (ISM™) détecte automatiquement le capteur connecté et utilise les données d’étalonnage les plus récentes stockées sur le capteur à puce. 
  • Liberté de communication : La technologie IR permet la transmission sans fil des données vers un ordinateur portable, une imprimante et un PC 
  • Excellence des BPL : Toutes les informations pertinentes sont stockées pour chaque mesure et peuvent être imprimées
  • Logiciel PC– LabX™ direct pH :  Logiciel PC convivial qui archive les résultats, avec un transfert facile vers une application ouverte telle que MS Excel™
  • Mallette de transport uGo durable : Stocke tout le matériel en toute sécurité dans un intérieur hermétiquement scellé
  • Travail sur le terrain ou en laboratoire : Fonction de frappe unique pour le mode de routine ou un mode expert qui utilise toute la gamme de fonctions
  • En un coup d’œil : Grand écran avec un rétroéclairage lumineux et un menu en 10 langues pour afficher tous les éléments
  • Chef-d’œuvre ergonomique : S’adapte parfaitement dans chaque main avec un clip d’électrode rotatif pouvant être fixé des deux côtés
  • Étanche à l’eau et à la poussière : L’ensemble du système est conforme au code IP (Protection contre l’infiltration) 67
  • Kit de terrain complet : Comprend un instrument, des capteurs InLab Expert Pro avec ISM™, câble fixe de 1,8 m ou 5 m, un clip d’électrode, une mallette de transport uGo et des flacons et étalons d’étalonnage
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Sorties IR vers imprimante ou PC via RS232 ou USB
Précision (baromètre) ± 1
Précision (ions spécifiques) ± 0,5 %
Précision (mV) ± 0,1
Précision (pH) ± 0,002
Précision (OD par mesure polarographique) ±0,5 % max. 0,03
Type de batterie 1,5 V
Points d’étalonnage 5
Points d’étalonnage (pH) 5
Description Instrument de mesure de pH/ions/OD SevenGo Duo SG68-FK5-Kit
Canaux Double canal
Type d’affichage LCD
Indice IP IP 67
Gamme (pH) -2,000 à 19,999
Résolution (pH) 0,001
Plage de températures (métrique) −5 à 130°C (ATC), −30 à 130°C (MTC)
À utiliser avec (application) Convient aux mesures mobiles sur le terrain et dans un environnement de production
Comprend InLab Expert Pro-ISM et InLab605-ISM (tous deux IP67, câble de 5 m) et uGo
Entrées Entrées de capteur de pH / OD :BNC, RCA/cinch (tous deux IP67)
Langues Chinois, chinois (TW), croate, tchèque, danois, néerlandais, anglais (GB), anglais (US), français, allemand, hongrois, Indonésien, italien, japonais, coréen, norvégien, polonais, portugais (BR), russe, slovaque, slovène, espagnol, suédois, thaï, turc, vietnamien
Mémoire 500 mesures
Modèle SG68-FK5
Alimentation électrique 4 piles AA ou accumulateurs NiMH 1,3 V
Gamme de pression 500 à 100 mbar
Résolution de la pression 1
Type de produit Kit Terrain
Gamme (ions spécifiques) 0,000 à 999,9 %
0,000 à 9 999 ppm
1,00E-9 à 9,99E+9
Gamme (OD par mesure polarographique) 0,00 à 99,00 mg/L
Gamme (mV relative) -1999 à 1999 mV
Gamme d’humidité relative 5–85 % (sans condensation)
Résolution (mV) 0,1
Résolution (OD par mesure polarographique) 0,01
Gamme de saturations 0,0 à 600 %
Résolution de la saturation 0,1 à 1
Précision de la température ±0,2°C
Température (métrique) en fonctionnement 0°C à 40°C
Résolution de la température 0,1°C
Dimensions (L x l x H) 220 x 90 x 45mm
Poids (métrique) 368 g (sans piles)