missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

SFI1 Rabbit anti-Human, Mouse, Polyclonal, Proteintech

Code produit 16821824 Tous les produits Proteintech Produits
Change view
Click to view available options
Quantité:
20 μL
150 μL
Conditionnement:
150µL
20µL
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité unitSize
16821824 20 μL 20µL
16811824 150 μL 150µL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
Code produit 16821824 Fournisseur Proteintech Code fournisseur 135501AP20UL

Veuillez vous pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant!

Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.

Rabbit Polyclonal Antibody

SFI1 gene ontology annotations related to this gene include negative regulation of phosphatase activity.

Spécification

Antigène SFI1
Applications Immunocytochemistry, Western Blot, Immunofluorescence
Classification Polyclonal
Concentration 0.23 mg/mL
Conjugué Unconjugated
Formule PBS with 50% glycerol and 0.02% sodium azide; pH 7.3
Expression SFI1
Numéro d’ordre du gène A8K8P3, Q3UZY0
Alias de gène hSFI1, hSfi1p, KIAA0542, PISD, Protein SFI1 homolog, RP5 858B16.1, SFI1
Symboles de gène(s) Sfi1
Espèces hôtes Rabbit
Immunogène SFI1 Fusion Protein Ag4268
Méthode de purification Antigen Affinity Chromatography
Quantité 20 μL
État réglementaire RUO
Primaire ou secondaire Primary
Identification génétique (Entrez) 78887, 9814
Espèces cibles Mouse, Human
Contenu et stockage -20°C
Type de produit Antibody
Forme Liquid
Isotype IgG
Afficher plus Afficher moins
Nom du produit
Sélectionnez un problème

En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.