missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Invitrogen™ SFRS18 Polyclonal Antibody
GREENER_CHOICE

Code produit 16690615 Tous les produits Thermo Scientific Produits
Change view
Click to view available options
Quantité:
100 μL
Conditionnement:
100µL
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité unitSize
16690615 100 μL 100µL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
Code produit 16690615 Fournisseur Invitrogen™ Code fournisseur PA5104168

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.

Rabbit Polyclonal Antibody

Antibody detects endogenous levels of total SFRS18.

SFRS18 is a protein coding gene.
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Spécification

Antigène SFRS18
Applications Immunohistochemistry (Paraffin), Western Blot, Immunocytochemistry
Classification Polyclonal
Concentration 1 mg/mL
Conjugué Unconjugated
Formule PBS with 50% glycerol and 0.02% sodium azide; pH 7.4
Expression PNISR
Numéro d’ordre du gène A2AJT4, Q8TF01
Alias de gène 5730406M06Rik; AA673174; argi; arginine/serine-rich protein PNISR; bA98I9.2; C6orf111; HSPC261; HSPC306; Pinsr; PNISR; PNN interacting serine and arginine rich protein; PNN interacting serine/arginine-rich; PNN-interacting serine/arginine-rich protein; RGD1307395; RP11-98I9.2; serine/arginine-rich splicing factor 18; serine/arginine-rich-splicing regulatory protein 130; serine-arginine-rich-splicing regulatory protein 130; Sfrs18; splicing factor, arginine/serine-rich 130; Splicing factor, arginine/serine-rich 18; SR rich protein; SR-related protein; SR-rich protein; SRrp130; Srsf18
Symboles de gène(s) PNISR
Espèces hôtes Rabbit
Immunogène A synthesized peptide derived from human PNISR(Accession Q8TF01), corresponding to amino acid residues G177-V227.
Méthode de purification Affinity chromatography
Quantité 100 μL
État réglementaire RUO
Primaire ou secondaire Primary
Identification génétique (Entrez) 25957, 297942, 66625
Espèces cibles Human, Mouse, Rat
Contenu et stockage -20°C
Type de produit Antibody
Forme Liquid
Isotype IgG
Afficher plus Afficher moins
Nom du produit
Sélectionnez un problème

En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.