Learn More
SGE™ Vannes Beckman/Altex, Rheodyne, SSI, Valco avec aiguille fixe
À utiliser avec les vannes Rheodyne™ et Valco™. Les vannes SGE Analytical Science™ Beckman/Altex, Rheodyne, SSI et Valco avec aiguille fixe ont un calibre 22.
Marque: SGE™ 002335
Code nomenclature Nacres: SB.54
Informations supplémentaires : Poids : 0.01000kg
Description
- Aiguille fixe
- À utiliser avec les vannes Rheodyne™ et Valco™
Spécification
Seringue | |
Vannes Valco, Beckman/Altex, Rheodyne™ et SSI | |
50,8 mm | |
0,71 mm |
22 g | |
Seringue à aiguille amovible avec piston amovible | |
0,028 in | |
10 μl |