Learn More
Trajan™ Tube capillaire en silice fondue désactivée par le méthyle
Essentiel pour le maintien d’un système de chromatographie haute performance. Le tube capillaire en silice fondue désactivée par le méthyle Trajan Scientific and Medical™ est chimiquement inerte et thermiquement stable jusqu’à 380°C.
Marque: Trajan™ 064050
Code nomenclature Nacres: SB.52
Informations supplémentaires : Poids : 0.50000kg
Description
- Convient aux solvants organiques et aqueux
- La silice est désactivée par le méthyle pour une utilisation avec les hydrocarbures (pentane, hexane, heptane, isooctane, aromatiques et solvants mélangés - n-paraffines / solvants chlorés)
- Nous testons individuellement les performances de chaque longueur de 30 m à partir de laquelle toutes les longueurs plus courtes sont préparées.
- Idéal pour les applications de biotechnologie
Spécification
Tubes capillaires | |
0,008 in | |
0,22 mm | |
16,4 ft | |
Silice fondue | |
380°C |
Idéal pour les applications biotechnologiques, ainsi que pour les solvants organiques et aqueux | |
0,01 in | |
0,36 mm | |
5 m | |
716°F |