Learn More
Trajan™ Seringues pour échantillonneur automatique GC de 10 à 50 mu;l Diamond Thermo RSH
Améliore la sensibilité de vos analyses MS avec une réduction de l’interaction des échantillons non spécifiques et une augmentation de la récupération des analytes.
90.40€ - 108.00€
Spécification
Calibre d’aiguille | 23 G |
---|---|
Diamètre (impériale) de l’aiguille extérieure | 0,024 in |
Diamètre (métrique) de l’aiguille extérieure | 0,63 mm |
À utiliser avec (application) | Chromatographie en phase gazeuse |
Longueur (impériale) de l’aiguille | 2,24 in |
Code produit | Marque | Diamètre (métrique) de l’aiguille intérieure | Description | Prix | Quantité et disponibilité | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Diamètre (métrique) de l’aiguille intérieure | Description | Prix | Quantité et disponibilité | ||||
13117946
|
Trajan™
0355610 |
0,24 mm | Revêtement d’aiguille : Hydrophile ultra lisse |
103.00€
1 pièce |
Expédition estimée: 01-07-2024 Connectez-vous pour voir le stock disponible |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||
13137946
|
Trajan™
0355612 |
0,11 mm | Revêtement d’aiguille : Hydrophile ultra lisse |
98.10€
1 pièce |
Expédition estimée: 02-07-2024 Connectez-vous pour voir le stock disponible |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||
13147946
|
Trajan™
0355620 |
0,24 mm | Revêtement d’aiguille : Hydrophobe ultra lisse |
108.00€
1 pièce |
Expédition estimée: 02-07-2024 Connectez-vous pour voir le stock disponible |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||
13167946
|
Trajan™
0355622 |
0,11 mm | Revêtement d’aiguille : Hydrophobe ultra lisse |
108.00€
1 pièce |
Expédition estimée: 02-07-2024 Connectez-vous pour voir le stock disponible |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||
13177946
|
Trajan™
0355630 |
0,24 mm | Revêtement d’aiguille : Ultra lisse |
90.40€
1 pièce |
Expédition estimée: 23-07-2024 Connectez-vous pour voir le stock disponible |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||
13197946
|
Trajan™
0355632 |
0,11 mm | Revêtement d’aiguille : Ultra lisse |
90.40€
1 pièce |
Expédition estimée: 02-07-2024 Connectez-vous pour voir le stock disponible |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||
Description
ulliReport de seringue le plus bas/liliRéduction de l’interaction des échantillons non spécifiques et augmentation de la récupération des analytes/liliAiguilles amovibles ultra lisses avec un choix de traitements de surface./li/ulSpécification
23 G | |
0,63 mm | |
2,24 in | |
Chaque | |
Cône |
0,024 in | |
Chromatographie en phase gazeuse | |
Seringue pour échantillonneur automatique GC | |
10 à 50 μl | |
Diamond Thermo RSH |