Learn More
SGE™ Kit de démarrage eVoltrade; RMN
La seringue analytique étalonnée par l’utilisateur améliore la précision et la reproductibilité par rapport aux outils de laboratoire standard
Marque: SGE™ 2910100
Code nomenclature Nacres: SB.52
Informations supplémentaires : Poids : 1.50000kg
Description
pulliGrâce à cet entraînement numérique programmable, les procédures de manipulation de liquides ne dépendent plus des compétences de l’utilisateur. La programmation des opérations est donc plus efficace et les réanalyses de faux positifs ou d’échantillons incorrectement traités s’en trouvent diminuées/liliLa procédure d’étalonnage gravimétrique est simple, intuitive et peut être effectuée à intervalles appropriés/liliLe kit comprend l’unité, le chargeur, le support, 3 seringues : 5 mu;l avec aiguille de 11,5 cm, 50 mu;l avec aiguilles de 11,5 cm et 18 cm et 500 mu;l avec aiguilles de 11,5 cm et 18 cm/li/ul/pSpécification
Pour une seringue analytique étalonnée par l’utilisateur ; la précision et la reproductibilité sont améliorées par rapport aux outils de laboratoire standard | |
Support, chargeur universel, kit complet, manuel d’utilisation, disque avec manuel en plusieurs langues, 3 seringues : seringue de 5 mu;l avec aiguille de 115 mm, seringue de 50 mu;l avec aiguilles de 115 mm et 180 mm et seringue de 500 mu;l | |
Kit de démarrage pour seringue électronique |