Learn More
SGE™ Septa GC : CS
Spécifiquement conçues pour une utilisation avec les instruments GC Agilent Technologies™ (HP)
Marque:  SGE™ 041826
Code nomenclature Nacres: NB.03
Informations supplémentaires : Poids : 0.04136kg
Code produit. 10055430
  • 64.40€ / 50 pièces
Expédition estimée: 25-04-2023
Description
Septa CS
  • Septa en silicone revêtu de PTFE pour les applications à basse température
  • Bonne durabilité, bonne étanchéité
  • Excellente résistance aux solvants ; bonne résistance aux déchirures
  • Température maximale : 200°CC (392°F)
Spécification
Spécification
Silicone revêtu de PTFE
0,43 in
50 / boîte