Learn More
SGE™ Septa GC : CS
Spécifiquement conçues pour une utilisation avec les instruments GC Agilent Technologies™ (HP)
Marque: SGE™ 0418240
Code nomenclature Nacres: NB.03
Informations supplémentaires : Poids : 0.50000kg
Description
Septa CS
- Septa en silicone revêtu de PTFE pour les applications à basse température
- Bonne durabilité, bonne étanchéité
- Excellente résistance aux solvants ; bonne résistance aux déchirures
- Température maximale : 200°CC (392°F)
Spécification
0,37 in | |
Silicone revêtu de PTFE | |
50 / boîte |