Learn More
Trajan™ Kit de remplacement pour seringues à aiguille à piston
Les seringues SGE NanoVolume sont conçues pour injecter jusqu’à 50 nL avec une précision et une précision élevées
Marque:  Trajan™ 033012
Code nomenclature Nacres: NB.03
Informations supplémentaires : Poids : 0.50000kg
Code produit. 10107360
  • 63.70€ / 1 pièce
Expédition estimée: 31-05-2024
Description
  • Haute précision et précision pour les injections de petit volume
  • Kits piston / aiguille de rechange
  • Les kits sont adaptés. Les aiguilles et les pistons doivent être remplacés ensemble
Spécification
Spécification
Stainless Steel, Acier inoxydable (embout)
0,47 mm
Piston et aiguille appariés
0,5 μl
Seringue de dia. ext. de 6,5 mm (0,5 μl)
26 G
0,47 mm
Aiguille et piston de rechange : NP0.5BN-5 / 0.47C
Cône