Learn More
Trajan™ Aiguilles de rechange pour seringues de 25 à 500 μl
Une gamme d’aiguilles de qualité pour une seringue SGE dans une gamme de longueurs et de styles de pointes
Marque:  Trajan™ 038270
Code nomenclature Nacres: NB.03
Informations supplémentaires : Poids : 0.10000kg
Code produit. 10107170
  • 69.70€ / 5 pièces
Expédition estimée: 02-11-2022
Description
  • La longueur de l’aiguille correspond à la longueur exposée de l’aiguille
  • Choisissez une aiguille de rechange différente en sélectionnant le volume de la seringue, la longueur de l’aiguille, le diamètre extérieur et le type de pointe
Spécification
Spécification
22 G
0,7 mm
70 mm
seringues de 25 à 500 μl
0,37 mm
Aiguille de rechange
LC